Learn More
Ácido 3-metoxi-4-nitrobenzoico, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312776 25 g 25 g
11302776 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08891.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5081-36-7 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid was used in detection of nitroaromatic compounds by CdSe- quantum dots capped with polyamidoamine dendrimer-1,12-diaminododecane core-generation 4 nanocomposites. It was used in the synthesis of vorozole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-metoxi-4-nitrobenzoico se utilizó en la detección de compuestos nitrofemáticos por puntos cuánticos de CdSe cubiertos con nanocompuestos de poliamidoamina dendrímero-1,12-diaminododecano de generación 4. Se utilizó en la síntesis de derivados de vorozoles.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5081-36-7
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.146
Número MDL MFCD00007353
Clave InChI PWURRRRGLCVBMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-3-methoxybenzoic acid, 4-nitro-m-anisic acid, benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro, 3-methoxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem3918, acmc-1bn9s, ksc270m6t, 3-methoxy4-nitro-benzoic acid, 3-methoxy-4-nitro-benzoic acid
PubChem CID 78764
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 231°C to 235°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2696042
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza ≥98%