Learn More
3-Metoxi-4-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-4-methylaniline |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |