Learn More
3-Metoxi-4-metilanilina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429550 1 g 1 g
11419550 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429550 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50362.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16452-01-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-Methoxy-4-methylaniline, afforded by an electrophilic substitution, using the 2-methoxy-substituted iron complex sail followed by oxidative cyclization with concomitant aromation of the resulting iron complex. It is used to produce 8-methoxy-7-methylalloxazine. This reaction will need solvent ethanol, H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metoxi-4-metilanilina, ofrecida por una sustitución electrofílica, utiliza el complejo de hierro 2-metoxi-sustituido seguido de una ciclización oxidativa con aromación concomitante del complejo de hierro resultante. Se utiliza para producir 8-metoxi-7-metilaloxazina. Esta reacción necesitará etanol disolvente, H2O.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16452-01-0
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00025371
Clave InChI ONADZNBSLRAJFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-cresidine, benzenamine, 3-methoxy-4-methyl, 3-methoxy-4-methyl aniline, ccris 4606, unii-v82scc5x3q, 5-amino-2-methylanisole, 5-amino-2-methyl-anisol, 2-methoxy-4-aminotoluene, 3-methoxy-4-methyl-aniline, v82scc5x3q
PubChem CID 27882
Nombre IUPAC 3-metoxi-4-metilanilina
SMILES COC1=CC(N)=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-4-methylaniline
Punto de fusión 56°C to 60°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza ≥99%