Learn More
3-Metoxi-4-metil-2-piridinamina, TRC
Código de producto. 30476275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476275 50 mg 50 miligramos
30467903 500 mg 500 miligramos
30472238 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33062350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475060-00-5
Fórmula molecular C7H10N2O
Peso molecular (g/mol) 138.17
Sinónimo 3-Methoxy-4-methylpyridin-2-amine
Nombre IUPAC 3-metaxi-4-metilpiridina-2-amina
SMILES COc1c(C)ccnc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-4-methyl-2-pyridinamine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O/c1-5-3-4-9-7(8)6(5)10-2/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0793