Learn More
3-Metoxi-4-metil-2-piridinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-4-methyl-2-pyridinamine |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O/c1-5-3-4-9-7(8)6(5)10-2/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0793 |