Learn More
3-Metoxi-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5(4H )-ona Hidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one Hydrate |
| CAS | 1400897-64-4 |
| Fórmula molecular | C4H7N3O2 •H2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dihydro-5-methoxy-4-methyl-3H-1,2,4-triazol-3-one Hydrate, 5-Methoxy-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7N3O2.H2O/c1-7-3(8)5-6-4(7)9-2;/h1-2H3,(H,5,8);1H2 |
| SMILES | CN(C(OC)=NN1)C1=O.O |
| Nombre IUPAC | 5-metoxi-4-metil-1,2,4-triazol-3-ol;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 129.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0644 |