Learn More
3-Metoxi-3-Acetato de metilbutilo, TRC
Código de producto. 30470388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470388 2.5 g 2.50 g
30468512 500 mg 500 miligramos
30466502 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3318332.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103429-90-9
Fórmula molecular C8H16O3
Peso molecular (g/mol) 160.21
Nombre IUPAC (3-metaxi-3-metilbutilo) acetato
SMILES COC(C)(C)CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O3/c1-7(9)11-6-5-8(2,3)10-4/h5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1099