Learn More
3-metoxi-3-metilbutan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol |
| CAS | 56539-66-3 |
| Fórmula molecular | C6H14O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Finetop J 210, 3-Methyl-3-(methyloxy)butan-1-ol, Solfit MMB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(C)(C)CCO |
| Nombre IUPAC | 3-metoxi-3-metilbutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 118.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0994 |