Learn More
3-Metoxi-3-metil-1-butanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342817 100 mL 100 ml
11352817 500 mL 500 ml
11362817 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15953.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56539-66-3 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol is a solvent that compares favorably with its isomer ethylene glycol monobutyl ether. It is employed as raw material for the production of industrial detergents. It is also used as solvent for paints, inks, and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metoxi-3-metil-1-butanol es un disolvente que se compara favorablemente con su éter de etilenglicol monobutilo. Se emplea como materia prima para la producción de detergentes industriales. También se utiliza como disolvente para pinturas, tintas y fragancias.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56539-66-3
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.176
Número MDL MFCD00044771
Clave InChI MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
PubChem CID 62118
Nombre IUPAC 3-metoxi-3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)(CCO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Densidad 0.926
Punto de ebullición 173°C to 175°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.428
Cantidad 100 mL
Beilstein 1732882
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza ≥98%