Learn More
3-Metoxi-2-(trifluorometil)bencilamina, 97 %
Código de producto. 15446477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446477 250 mg 250 miligramos
15436477 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33629.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1261647-71-5
Fórmula molecular C9H10F3NO
Peso molecular (g/mol) 205.18
Número MDL MFCD18398592
Clave InChI FIQKCMDETAERAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 3-methoxy-2-trifluoromethyl benzylamine, 1-3-methoxy-2-trifluoromethyl phenyl methanamine
PubChem CID 73012217
Nombre IUPAC [3-metoxi-2-(trifluorometil)fenil]metanamina
SMILES COC1=CC=CC(CN)=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.18
Porcentaje de pureza 97%