Learn More
3-Metoxi-2-(trifluorometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Punto de fusión | 103°C to 105°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3439 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.15 |
| Porcentaje de pureza | 97% |