Learn More
3-metoxi-2-fenil-4H-furo[2,3-h]cromen-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Karanjin |
| CAS | 521-88-0 |
| Fórmula molecular | C18 H12 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Karanjin (6CI), 3-Methoxy-2-phenyl-4H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-4-one, Derisom, NSC 335755, Karanjin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12O4/c1-20-18-15(19)13-7-8-14-12(9-10-21-14)17(13)22-16(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3 |
| SMILES | COC1=C(OC2=C(C1=O)C=CC3=C2C=CO3)C4=CC=CC=C4 |
| Nombre IUPAC | 3-metoxi-2-fenilfuro[2,3-h]cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 292.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.0736 |