Learn More
3-Metoxi-2-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11986421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11986421 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11986421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442090250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-2-nitropyridine
CAS 20265-37-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75°C to 76°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula molecular C6H6N2O3
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-nitro-3-methoxypyridine, 3-methoxy-2-nitro-pyridine, 3-methoxy-2-nitropyridin, pyridine, 3-methoxy-2-nitro, pubchem3990, 2-nitro-2-methoxypyridine, acmc-209f7b, 3-methoxy-2-nitro pyridine, 3m2np, ksc494o8l
Clave InChI LSXHCFSGOBFNDX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(N=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-metoxi-2-nitropiridina
Peso molecular (g/mol) 154.13
PubChem CID 556063
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxy-2-nitropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.