Learn More
Ácido 3-metoxi-2-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 4920-80-3 |
| Fórmula molecular | C8H7NO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-6-4-2-3-5(8(10)11)7(6)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1cccc(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metoxi-2-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 197.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0324 |