Learn More
Ácido 3-metoxi-2-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392196 1 g 1 g
11302206 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03531.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4920-80-3
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.146
Número MDL MFCD00007143
Clave InChI YMOMYSDAOXOCID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-3-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy-2-nitro, 2-nitro-m-anisic acid, m-anisic acid, 2-nitro, 3-methoxy-2-nitrobenzoicacid, pubchem12905, acmc-1ao65, ksc238g2p
PubChem CID 78632
SMILES COC1=CC=CC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 255°C to 257°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2214986
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza 99%