Learn More
Ácido 3-metoxi-2-metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30470317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470317 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30470317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM329853500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
CAS 55289-06-0
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6-7(9(10)11)4-3-5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1C
Nombre IUPAC ácido 3-metoxi-2-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063