Learn More
Ácido 3-metoxi-2-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319505 10 g 10 g
11329505 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319505 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18729.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55289-06-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
3-Methoxy-2-methylbenzoic acid is used as a Corey-Bakshi-Shibata oxazaborolidine catalyst for asymmetric reduction and asymmetric synthesis. It is used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols and propargyl alcohols. It is also used in desymmetrizing reduction leading to (S)-4-hydroxycyclohexenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-metoxi-2-metilbenzoico se utiliza como catalizador de oxazaborolidina Corey-Bakshi-Shibata para la reducción asimétrica y la síntesis asimétrica. Se utiliza en la reducción asimétrica de las cetonas proquirales. Otras aplicaciones incluyen la síntesis enantioselectiva de α-hidroxiácidos, α-aminoácidos, C2 simétricos ferrocenil dioles y alcoholes propargil. También se utiliza en la reducción de desimmetrizantes que conduce a (S)-4-hidroxiciclohexenona.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55289-06-0
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD02094039
Clave InChI JPCISVSOTKMFPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-o-toluic acid, 2-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-2-methyl-benzoic acid, 3-methoxy-2-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-methoxy-2-methyl, 2-methyl-3-methoxybenzoic acid, pubchem4976, acmc-209lm1, ksc269c9h, 2-methyl-3-methoxy-benzoic acid
PubChem CID 7021483
Nombre IUPAC ácido 3-metoxi-2-metilbenzoico
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
Cantidad 10 g
Beilstein 510395
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%