Learn More
3-metoxi-2-metil-N-fenilbenzamida-d3, TRC
Código de producto. 30468447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30468447 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30468447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM264602100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-2-methyl-d3-N-phenylbenzamide
CAS 1020719-60-1
Fórmula molecular C15 2H3 H12 N O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO2/c1-11-13(9-6-10-14(11)18-2)15(17)16-12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,16,17)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(OC)cccc1C(=O)Nc2ccccc2
Nombre IUPAC 3-metoxi-N-fenil-2-(trideuteriometil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 244.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1291