Learn More
3-metoxi-2-aminobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-2-aminobenzamide |
| CAS | 106782-78-9 |
| Fórmula molecular | C8H10N2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-m-anisamide, 2-Amino-3-methoxy-benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,11) |
| SMILES | COc1cccc(C(=O)N)c1N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3-metoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 166.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0742 |