Learn More
3-Metoxi-2', 4', 6', 4-tetrahidroxicalcona (>80%), TRC
Código de producto. 30465410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465410 250 mg 250 miligramos
30467267 50 mg 50 miligramos
30471750 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30465410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM269613250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52218-19-6
Fórmula molecular C16H14O6
Peso molecular (g/mol) 302.28
Sinónimo 2',4,4',6'-Tetrahydroxy-3-methoxychalcone, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-2-propen-1-one
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1-(2,4,6-trihidroxifenil)prop-2-en-1-one
SMILES COc1cc(C=CC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-2',4',6',4-tetrahydroxychalcone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O6/c1-22-15-6-9(2-4-11(15)18)3-5-12(19)16-13(20)7-10(17)8-14(16)21/h2-8,17-18,20-21H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.079