Learn More
Clorhidrato de 3-metoxi-2,2-dimetilpropilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-2,2-dimethylpropylamine Hydrochloride |
| CAS | 171268-71-6 |
| Fórmula molecular | C6 H15 N O . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15NO.ClH/c1-6(2,4-7)5-8-3;/h4-5,7H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COCC(C)(C)CN |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 3-metoxi-2,2-dimetilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 153.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.092 |