Learn More
3-Metoxi-2(1H)-piridona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11791191 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11791191 1 g Frasco de vidrio 1 g
11966301 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11791191 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 163540010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 20928-63-6 | C6H7NO2 | 125.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20928-63-6
Fórmula molecular C6H7NO2
Peso molecular (g/mol) 125.13
Número MDL MFCD00006015
Clave InChI LKIMDXQLHFCXQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxypyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methoxypyridine, 3-methoxy-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone, 3-methoxy, 3-methoxypyridin-2 1h-one, 3-methoxypyridin-2-one, 3-methoxy-2-pyridone, 2-pyridinol, 3-methoxy, 3-methoxy-2-hydroxypyridine, methyloxypyridon
PubChem CID 88731
Nombre IUPAC 3-metoxi-1H-piridin-2-ona
SMILES COC1=CC=CNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-2(1H)-pyridone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 113.0°C to 115.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.