Learn More
3-Metoxi-1-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10255220 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10295170 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10255220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125791000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2517-43-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2517-43-3
Fórmula molecular C5H12O2
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00002931
Clave InChI JSGVZVOGOQILFM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methoxy-1-butanol, 3-methoxybutanol, 1-butanol, 3-methoxy, methoxybutanol, ccris 8976, 1-butanol, 3-methoxy-,-, 1-butanol, 3-methoxy-, r, 3-methoxy-butanol, 3-methoxybutane-1-ol, 3-methoxybutyl alcohol
PubChem CID 17291
Nombre IUPAC 3-metoxibutan-1-ol
SMILES COC(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-1-butanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -85.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 161.0°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OCH3)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4150 to 1.4165
Cantidad 100 mL
Número UN 1987
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxy-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.