Learn More
3-Methoxy-1,2-propanediol, TRC
Código de producto. 17989064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17989064 5 g 5 g
17928314 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17989064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2665405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-39-2
Fórmula molecular C4 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 106.12
Sinónimo 1-Methoxy-2,3-propanediol, 3-Methoxy-1,2-dihydroxypropane, Glycerin-α-monomethyl ether, Glycerol 1-monomethyl ether, NSC 6752
Nombre IUPAC 3-metoxipropano-1,2-diol
SMILES COCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-1,2-propanediol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O3/c1-7-3-4(6)2-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.063