Learn More
3-Methoxy-1,2-propanediol, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11307945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307945 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11307945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08011.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-39-2
Fórmula molecular C4H10O3
Peso molecular (g/mol) 106.12
Número MDL MFCD00004719
Clave InChI PSJBSUHYCGQTHZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methoxy-1,2-propanediol, 1,2-propanediol, 3-methoxy, 1-o-methylglycerol, glycerol 1-monomethyl ether, glycerin-alpha-monomethyl ether, glycerin-.alpha.-monomethyl ether, glycerin methyl ether, 3-methoxypropan-1,2-diol, 1-o-methyl-rac-glycerol, acmc-1bhm7
PubChem CID 92822
Nombre IUPAC 3-metoxipropano-1,2-diol
SMILES COCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-1,2-propanediol
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1733242
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Porcentaje de pureza 97%