Learn More
3-Metoxi-1,2-benzotiazol 1,1-dióxido, TRC
Código de producto. 30474248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474248 100 mg 100 miligramos
30468547 50 mg 50 miligramos
30469168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM266685100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18712-14-6
Fórmula molecular C8H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 197.21
Sinónimo 3-Methoxybenzisothiazole-S,S-dioxide, 3-Methoxybenzo[d]isothiazole 1,1-dioxide, Saccharin O-methyl Ether
Nombre IUPAC 3-metaxi-1,2-benzotiazol 1,1-dióxido
SMILES COC1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO3S/c1-12-8-6-4-2-3-5-7(6)13(10,11)9-8/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0147