Learn More
3-metanotiosulfonil-N,N-dimetilpropionamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methanethiosulfonyl-N,N-dimethylpropionamide |
| CAS | 359436-82-1 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O3 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO3S2/c1-7(2)6(8)4-5-11-12(3,9)10/h4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)CCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-3-metilsulfonilsulfanilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 211.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0337 |