Learn More
3-Metanesulfinilpropan-1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methanesulfinylpropan-1-amine |
| CAS | 196200-06-3 |
| Fórmula molecular | C4 H11 N O S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-(Methylsulfinyl)-1-propanamine, ()-3-(Methylsulfinyl)propylamine, 3-Aminopropyl Methyl Sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NOS/c1-7(6)4-2-3-5/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)CCCN |
| Nombre IUPAC | 3-metilsulfinilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 121.201 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.056 |