Learn More
3-(Metacriloxi)propiltris(trimetilsiloxi)silano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389325 100 g 100 g
11369325 5 g 5 g
11379325 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389325 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16682.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17096-07-0 | C16H38O5Si4 | 422.815 g/mol
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy) silane acts as a tetramethylsilane-protected silicate compound utilized for proteomics research. It is also used as a silane coupling agent, silane adhesion promoter, silane hydrophobing agent, silane dispersing agent and silane crosslinking agent. It is also employed as a silane moisture scavenger, polypropylene catalyst, silicate stabilizer, polyurethane endcapper silane, silane drying agent, silane curing agent and silane reinforcer. Further, it serves as a silylating agent, silane reducing agent, silyl building block and synthons in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-(metacriloiloxi)propiltris(trimetilsiloxi)silano actúa como compuesto de silicato protegido por tetrametilsilano utilizado para la investigación proteómica. También se utiliza como agente de acoplamiento de silano, promotor de adhesión de silano, agente hidrofobante de silano, agente dispersante de silano y agente de entrecruzamiento de silano. También se emplea como eliminador de humedad de silano, catalizador de polipropileno, estabilizador de silicato, silano desactivador terminal de poliuretano, agente de secado de silano, agente de curado de silano y reforzador de silano. Además, sirve como agente sililante, agente reductor de silano, compuesto básico de sililo y sintones en química sintética.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17096-07-0
Fórmula molecular C16H38O5Si4
Peso molecular (g/mol) 422.815
Número MDL MFCD00053871
Clave InChI BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methacryloyloxy propyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsiloxy silyl propyl methacrylate, 3-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxan-3-yl propyl methacrylate, unii-d32s78j7t8, 3-methacryloyloxypropyl tris trimethylsiloxy silane, 3-methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsilyloxy silyl propyl methacrylate, methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-3,3,3-trimethyl-1,1-bis trimethylsilyl oxy disiloxanyl propyl methacrylate
PubChem CID 123371
Nombre IUPAC 3-tris(trimetilsililoxi)sililpropil2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 112°C to 115°C (0.2mmHg)
Nombre del producto químico o material 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 201°C (393°F)
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.82
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.4175
Densidad 0.93
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane