Learn More
3-(Metacriloiloxi)propiltrimetoxisilano, 97 %
Código de producto. 11385119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385119 100 g 100 g
15493157 50 g 50 g
15403167 250 g 250 g
11395119 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11385119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17714.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2530-85-0 | C10H20O5Si | 248,35 g/mol
El 3-(metacriloiloxi)propiltrimetoxisilano (MPS) actúa como un comonómero funcional, que se utiliza para preparar látex de poliestireno que tiene silanol mediante polimerización en emulsión. Se utiliza en la preparación de polímeros en combinación con otros monómeros como el acetato de vinilo, el ácido acrílico y el ácido metílico que se utiliza en recubrimientos, adhesivos y selladores, proporcionando una excelente adhesión y durabilidad. Los materiales compuestos fabricados a partir de poliéster insaturado mediante el uso de MPS mejoran las propiedades mecánicas.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 3-(metacriloiloxi)propiltrimetoxisilano (MPS) actúa como comonómero funcional, que se utiliza para preparar látex de poliestireno con silanol por polimerización en emulsión. Se utiliza en la preparación de polímeros en combinación con otros monómeros como el acetato de vinilo, el ácido acrílico y el ácido metílico que se utiliza en recubrimientos, adhesivos y selladores, proporcionando una excelente adhesión y durabilidad. Los materiales compuestos fabricados con poliéster no saturado mediante MPS mejoran las propiedades mecánicas.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2530-85-0
Fórmula molecular C10H20O5Si
Peso molecular (g/mol) 248.35
Número MDL MFCD00008593
Clave InChI XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
Nombre IUPAC 3-trimetoxisililpropil 2-metilprop-2-enoato
Especificaciones
Punto de ebullición 190°C
Nombre del producto químico o material 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.431
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.045
Beilstein 1952435
Información de solubilidad Miscible with water.
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.35
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación