Learn More
3-Mesitil-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-ol (Metabolito M01 del espiromesifeno), TRC
Código de producto. 30479189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30479189 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30479189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225645100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Spiromesifen-alcohol
CAS 148476-30-6
Fórmula molecular C17 H20 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-Hydroxy-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, 3-Mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O3/c1-10-8-11(2)13(12(3)9-10)14-15(18)17(20-16(14)19)6-4-5-7-17/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(C2=C(O)C3(CCCC3)OC2=O)c(C)c1
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(2,4,6-trimetilfenil)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-ona
Peso molecular (g/mol) 272.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1412
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.