Learn More
3-Mesitil-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-ol (Metabolito M01 del espiromesifeno), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spiromesifen-alcohol |
| CAS | 148476-30-6 |
| Fórmula molecular | C17 H20 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, 3-Mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20O3/c1-10-8-11(2)13(12(3)9-10)14-15(18)17(20-16(14)19)6-4-5-7-17/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(C2=C(O)C3(CCCC3)OC2=O)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-(2,4,6-trimetilfenil)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1412 |