Learn More
(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane is used as a capping molecule for cadmium sulphide nanocrystals. It is used in the preparation of multi-walled carbon nanotubes and bilayer modified gold electrode. It acts as a linker molecule used in the preparation of gold multilayers and as a molecular adhesive in the fabrication of vapor-deposited gold electrodes on glass substrates. It is also used as a precursor for silica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El (3-mercaptopropil)trimetoxisilano se utiliza como molécula de taponamiento para nanocristales de sulfuro de cadmio. Se utiliza en la preparación de nanotubos de carbono multipared y electrodos de oro modificados de doble capa. Actúa como una molécula enlazadora que se utiliza en la preparación de multicapas de oro y como adhesivo molecular en la fabricación de electrodos de oro con deposición de vapor sobre sustratos de vidrio. También se utiliza como precursor de la sílice.
Solubilidad
Miscible con metanol, etanol, isopropanol, acetona, benceno, tolueno y xileno.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, alcoholes y agua. Se descompone en agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 213°C to 215°C |
| Nombre del producto químico o material | (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane |
| Punto de fusión | <-50°C |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 96°C (204°F) |
| Índice de refracción | 1.443 |
| Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
| Densidad | 1.05 |
| Fórmula lineal | (CH3O)3Si(CH2)3SH |
| Número UN | UN3082 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane