Learn More
(3-Mercaptopropil)trimetoxisilano, 85 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10524121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10524121 50 g Frasco de vidrio 50 g
10219273 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10524121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174650500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4420-74-0
Fórmula molecular C6H16O3SSi
Peso molecular (g/mol) 196.34
Número MDL MFCD00004901
Clave InChI UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
Nombre IUPAC 3-trimetoxisililpropano-1-tiol
SMILES CO[Si](CCCS)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH2CH2Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.4410 to 1.443
Cantidad 50 g
Beilstein 10, 148A
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,isopropanol,,mineral spirits,acetone,benzene,toluene and,xylene
Viscosidad 2 mPa.s ( 20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.34
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.