Learn More
Ácido 3-mercaptopropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Mercaptopropionic Acid |
| CAS | 107-96-0 |
| Fórmula molecular | C3 H6 O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propanoic acid, 3-mercapto- (9CI, ACI), 3-Mercaptopropanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-mercapto- (8CI), Propionic acid, β-mercapto- (4CI), 2-Mercaptoethanecarboxylic acid, 3-Mercaptopropionic acid, 3-Sulfanylpropanoic acid, 3-Thiopropanoic acid, 3-Thiopropionic acid, BMPA, BMPA (thiol), Mercaptopropionic acid, MeSH ID: D015097, MPA, NSC 437, NSC 45157, R 013140, Thiohydracrylic acid, β-Mercaptopropanoic acid, β-Mercaptopropionic acid, β-Thiopropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5) |
| SMILES | OC(=O)CCS |
| Nombre IUPAC | ácido 3-sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 106.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.0089 |