Learn More
Ácido 3-mercaptopropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450803
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450803 500 g 500 g
11440803 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450803 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13261.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-96-0 | C3H6O2S | 106.139 g/mol
3-Mercaptopropionic acid is widely used in food and beverage industries as a flavoring agent. It is used in the production of PVC stabilizers, which are used as chain transfer agents in polymerizations. It can be used as primary or secondary, color stabilizer in combination with phenolic antioxidant for polymers. It acts as a sulfide ion equivalent and is utilized in the preparation of diaryl sulfide from aryl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-mercaptopropiónico se utiliza ampliamente en las industrias de alimentos y bebidas como agente aromatizante. Se utiliza en la producción de estabilizadores de PVC, que se utilizan como agentes de transferencia de cadena en las polimerizaciones. Se puede utilizar como estabilizador de color primario o secundario en combinación con el antioxidante fenólico para polímeros. Actúa como un equivalente de iones de sulfuro y se utiliza en la preparación de sulfuro de diarilo a partir de yoduro de arilo.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, benceno y éter.
Notas
Sensible al aire. Higroscópico. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-96-0
Fórmula molecular C3H6O2S
Peso molecular (g/mol) 106.139
Número MDL MFCD00004897
Clave InChI DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-mercaptopropionic acid, 3-mercaptopropanoic acid, 3-thiopropionic acid, 3-thiopropanoic acid, propanoic acid, 3-mercapto, beta-mercaptopropionic acid, 3mpa, mercaptopropionic acid, beta-thiopropionic acid, 2-mercaptoethanecarboxylic acid
PubChem CID 6514
ChEBI CHEBI:44111
Nombre IUPAC ácido 3-sulfanilpropanoico
SMILES C(CS)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercaptopropionic acid
Punto de fusión 17°C to 19°C
Densidad 1.22
Punto de ebullición 110°C to 111°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Fórmula lineal HSCH2CH2CO2H
Índice de refracción 1.492
Cantidad 500 g
Número UN UN2922
Beilstein 773807
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,benzene and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.14
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Mercaptopropionic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Mercaptopropionicacid