Learn More
Ácido 3-mercaptopropiónico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 litro
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10153220 100 mL 100 ML
10675362 500 mL 500 ML
15224624 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10153220 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125531000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-96-0 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-96-0
Fórmula molecular C3H6O2S
Peso molecular (g/mol) 106.14
Número MDL MFCD00004897
Clave InChI DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-mercaptopropionic acid, 3-mercaptopropanoic acid, 3-thiopropionic acid, 3-thiopropanoic acid, propanoic acid, 3-mercapto, beta-mercaptopropionic acid, 3mpa, mercaptopropionic acid, beta-thiopropionic acid, 2-mercaptoethanecarboxylic acid
PubChem CID 6514
ChEBI CHEBI:44111
Nombre IUPAC ácido 3-sulfanilpropanoico
SMILES C(CS)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercaptopropionic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 17.0°C to 19.0°C
Color Blanco
Densidad 1.2180g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 111.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 124°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 101% (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH2CO2H
Índice de refracción 1.4910 to 1.4930
Cantidad 100 mL
Beilstein 03,299
Gravedad específica 1.218
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Mercaptopropionic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.