Learn More
Ácido 3-mercaptopropiónico-2,2,3,3-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Thiopropanoic Acid-D4 |
| CAS | 1141488-67-6 |
| Fórmula molecular | C3 D4 H2 O2 S |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-mercapto- (ACI), 3-Mercaptopropanoic-2,2,3,3-d4 acid (ACI), 3-Mercaptopropanoic acid-2,2,3,3-d4, 3-Mercaptopropanoic acid-d4, 3-Thiopropanoic acid-2,2,3,3-d4, 3-Thiopropanoic acid-D4, 3-Mercaptopropionic-2,2,3,3-d4 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3-tetradeuterio-3-sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 110.1682 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.034 g/mol |
| Mostrar más |