Learn More
Clorhidrato de ácido 3-mercaptopicolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Mercaptopicolinic Acid, Hydrochloride |
| CAS | 320386-54-7 |
| Fórmula molecular | C6 H5 N O2 S . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Mercapto-2-pyridinecarboxylic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO2S.ClH/c8-6(9)5-4(10)2-1-3-7-5;/h1-3,10H,(H,8,9);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)c1ncccc1S |
| Nombre IUPAC | ácido 3-sulfanilpiridina-2-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 191.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.9808 |