Learn More
Ácido 3-mercaptofenilacético, 90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Mercaptophenylacetic Acid |
| CAS | 63271-86-3 |
| Fórmula molecular | C8H8O2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Mercapto-benzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)Cc1cccc(S)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-sulfanilfenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 168.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0245 |