Learn More
3-mercaptofenol, TRC
Código de producto. 30479076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479076 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30479076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2544155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercaptophenol
CAS 40248-84-8
Fórmula molecular C6H6OS
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Hydroxybenzenethiol, 3-Hydroxyphenylmercaptan, 3-Hydroxythiophenol, Monothioresorcinol, m-Hydroxybenzenethiol, m-Mercaptophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6OS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
SMILES Oc1cccc(S)c1
Nombre IUPAC 3-sulfanilfenol
Peso molecular (g/mol) 126.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0139