Learn More
3-Mercaptofenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10506674 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10506674 5 g Frasco de vidrio 5 g
10506484 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10506674 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398510050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40248-84-8 | Molecular Formula: C6H6OS | Molecular Weight: 126.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40248-84-8
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.17
Número MDL MFCD01317829
Clave InChI DOFIAZGYBIBEGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxythiophenol, 3-mercaptophenol, 3-hydroxybenzenethiol, phenol, 3-mercapto, m-hydroxy thiophenol, 3-hydroxy thiophenol, thioresorcin, 3-hydroxythiophenol 3-mercaptophenol, 3-sulphanylphenol, 3-mercapto phenol
PubChem CID 2736613
Nombre IUPAC 3-sulfanilfenol
SMILES OC1=CC(S)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercaptophenol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6300g/mL
Punto de ebullición 135°C (35.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SHC6H4OH
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.18
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Mercaptophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación