Learn More
3-Ácido Mercaptoláctico, TRC
Código de producto. 30482446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482446 1 g 1 g
30481263 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2534401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2614-83-7
Fórmula molecular C3H6O3S
Peso molecular (g/mol) 122.14
Sinónimo 2-Hydroxy-3-mercaptopropanoic Acid, 3-MercaptoLactic Acid, 2-Hydroxy-3-mercaptopropanoic Acid, Hydroxycysteine, β-Mercaptolactic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-3-sulfanilpropanoico
SMILES OC(CS)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercaptolactic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,4,7H,1H2,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0038