Learn More
3-Mercaptoindol, TRC
Código de producto. 30473025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473025 500 mg 500 miligramos
30472624 100 mg 100 miligramos
30471012 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM253300500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-94-4
Fórmula molecular C8 H7 N S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Nombre IUPAC 1H-indol-3-tiol
SMILES Sc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercaptoindole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NS/c10-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,9-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0299