Learn More
3-mercaptohexanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Mercapto-1-hexanol |
| CAS | 51755-83-0 |
| Fórmula molecular | C6 H14 O S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Mercapto-1-hexanol, 3-Mercaptohexanol, 3-Sulfanylhexan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14OS/c1-2-3-6(8)4-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(S)CCO |
| Nombre IUPAC | 3-sulfanilhexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.077 |