Learn More
3-mercapto-4-metil-4H-1,2,4-triazol, TRC
Código de producto. 30474475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474475 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30474475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2197002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
CAS 24854-43-1
Fórmula molecular C3H5N3S
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
SMILES Cn1cnnc1S
Nombre IUPAC 4-metil-1,2,4-triazol-3-tiol
Peso molecular (g/mol) 115.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0204