Learn More
Formato de 3-mercapto-3-metilbutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Mercapto-3-methylbutyl Formate |
| CAS | 50746-10-6 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol 1-Formate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2S/c1-6(2,9)3-4-8-5-7/h5,9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(S)CCOC=O |
| Nombre IUPAC | formato de (3-metil-3-sulfanilbutilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 148.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0558 |