Learn More
Éster etílico del ácido 3-mercapto-3-metilbutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Mercapto-3-methylbutanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2385411-18-5 |
| Fórmula molecular | C7 H14 O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl 3-Mercapto-3-methylbutanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O2S/c1-4-9-6(8)5-7(2,3)10/h10H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(C)(C)S |
| Nombre IUPAC | 3-metil-3-sulfanilbutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 162.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.071 |