Learn More
3-Mercapto-3-metil-1-hexanol, TRC
Código de producto. 30476711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476711 50 mg 50 miligramos
30464341 10 mg 10 miligramos
30476983 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM25759550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307964-23-4
Fórmula molecular C7H16OS
Peso molecular (g/mol) 148.27
Sinónimo 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol, 3-Mercapto-3-methylhexan-1-ol, 3-Methyl-3-mercapto-1-hexanol, 3-Methyl-3-sulfanyl-1-hexanol
Nombre IUPAC 3-metil-3-sulfanilhexan-1-ol
SMILES CCCC(C)(S)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16OS/c1-3-4-7(2,9)5-6-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0922