Learn More
3-Mercapto-3-metil-1-butanol, TRC
Código de producto. 30467966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467966 250 mg 250 miligramos
30474547 50 mg 50 miligramos
30467040 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM257583250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34300-94-2
Fórmula molecular C5H12OS
Peso molecular (g/mol) 120.21
Sinónimo 1-Butanol, 3-mercapto-3-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol (ACI), 3-Mercapto-3-methylbutanol, 3-Methyl-3-sulfanylbutan-1-ol, 3-Sulfanyl-3-methylbutan-1-ol
Nombre IUPAC 3-metil-3-sulfanilbutan-1-ol
SMILES CC(C)(S)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0609